Learn More
enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Uncharacterized protein UL131 Protein
A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Uncharacterized protein UL131, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00 € - 3745.00 €
Spezifikation
Name | Uncharacterized protein UL131 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | UL131 |
Proteinlänge | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16077340
|
enQuireBio™
QP7086-IV-100UG |
100 μg |
1705.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16027340
|
enQuireBio™
QP7086-200UG |
200 μg |
1765.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037340
|
enQuireBio™
QP7086-500UG |
500 μg |
2360.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16017340
|
enQuireBio™
QP7086-1MG |
1 mg |
3745.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16087340
|
enQuireBio™
QP7086-IV-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16097340
|
enQuireBio™
QP7086-IV-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Uncharacterized protein UL131 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Cytomegalovirus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
UL131 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCMMSHNKAF FLSLQHAAVS GVAVCLSVRR GAGSVPAGNR GKKTIITEYR ITGTRALARC PTKPVTSMWN SSWTSR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |