missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Cytomegalovirus Viral interleukin-10 homolog Protein

A DNA sequence encoding the Human cytomegalovirus (strain AD169) (HHV-5) (Human herpesvirus 5) Viral interleukin-10 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7080-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16077310

  • 1070.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Viral interleukin-10 homolog Protein
Research Use Only
UL111A
Recombinant Protein
E. coli
SEEAKPATTT IKNTKPQCRP EDYATRLQDL RVTFHRVKPT LQREDDYSVW LDGTVVKGCW GCSVMDWLLR RYLEIVFPAG DHVYPGLKTE LHSMRSTLES IYKDMRQCPL LGCGDKSVIS RLSQEAERKS DNGTRKGLSE LDTLFSRLEE YLHSRK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Cytomegalovirus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote