Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-2 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11626-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917848
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Dengue Envelope-2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
Dengue Envelope-2 protein solution in 1xD-PBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE.