Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Envelope-4 22kDa Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Envelope-4 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11636-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917878
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Dengue Envelope-4 22kDa Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Phosphate buffered saline, pH 7.4.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).