Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue NS1 ST3 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 ST3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11646-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917908
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Dengue NS1 ST3 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 12.5% SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Insect
Dengue NS1 ST3 protein solution (1 mg/ml) in 1xPBS, pH 7.4, 0.1% Thimerosal, 5mM EDTA, 1microg/ml of Leupeptin, Aprotinin and Pepstatin A.