Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Dengue Premembrane Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue Premembrane was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11652-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917928
Menge Preis
1 861.72 € / 500 Mikrogramm
5 809.24 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Dengue Premembrane Protein
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Dengue Virus
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM phosphate buffer saline, pH 7.4.