missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 NS1 Protein
Recombinant Protein
530.00 € - 1865.00 €
Spezifikation
Name | Serotype 4 NS1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Untested |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Dengue virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914008
|
enQuireBio™
QP10483-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924008
|
enQuireBio™
QP10483-500UG |
500 μg |
1865.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Serotype 4 NS1 Protein | |
Untested | |
Dengue virus | |
His | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
Tris pH 8.5. |