Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue virus Dengue Virus Serotype 4 NS1 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP10483-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914008
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Serotype 4 NS1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Tris pH 8.5.
100 μg
Untested
Dengue virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.