Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 2 NS1 Protein
Recombinant Protein
402.00 € - 1415.00 €
Spezifikation
Name | Serotype 2 NS1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Untested |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913998
|
enQuireBio™
QP10478-100UG |
100 μg |
402.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15923998
|
enQuireBio™
QP10478-500UG |
500 μg |
1415.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The NS1 non-structural protein, is an immunogenic protein, but poses no health risks and is therefore ideal for antibody production.Spezifikation
Serotype 2 NS1 Protein | |
Untested | |
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984) | |
His | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DPBS pH 7.4. |