Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus Serotype 2 NS1 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP10478-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923998
  • 1415.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The NS1 non-structural protein, is an immunogenic protein, but poses no health risks and is therefore ideal for antibody production.
Spezifikation
Spezifikation
Serotype 2 NS1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.
500 μg
Untested
Dengue virus (Strain: Thailand/16681/1984)
His
>95% as determined by SDS-PAGE.