Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
910.00 € - 2690.00 €
Spezifikation
Name | Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Dengue Virus, ST4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904058
|
enQuireBio™
QP10497-100UG |
100 μg |
1300.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924058
|
enQuireBio™
QP10497-250UG |
250 μg |
2690.00 €
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934058
|
enQuireBio™
QP10497-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914058
|
enQuireBio™
QP10497-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Dengue Virus, ST4 |