missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein

A cDNA sequence encoding the Dengue NS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP10497-250ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15924058

  • 2690.00 € / 250 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Dengue Virus, ST4 Dengue NS1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
20mM Tris-HCl pH 7.5, 300mM NaCl.
250 μg
Untested
Dengue Virus, ST4
Native
>95% as determined by SDS-PAGE.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote