Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli 30S ribosomal protein S2 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) 30S ribosomal protein S2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7628-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16039880
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_000246882.1
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
30S ribosomal protein S2 Protein
Research Use Only
rpsB
Recombinant Protein
E. coli
MATVSMRDML KAGVHFGHQT RYWNPKMKPF IFGARNKVHI INLEKTVPMF NEALAELNKI ASRKGKILFV GTKRAASEAV KDAALSCDQF FVNHRWLGGM LTNWKTVRQS IKRLKDLETQ SQDGTFDKLT KKEALMRTRE LEKLENSLGG IKDMGGLPDA LFVIDADHEH IAIKEANNLG IPVFAIVDTN SDPDGVDFVI PGNDDAIRAV TLYLGAVAAT VREGRSQDLA SQAEESFVEA E
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.