missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Adenosine deaminase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Adenosine deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_416140.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 945851 |
Name | Adenosine deaminase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916429
|
enQuireBio™
QP5611-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936429
|
enQuireBio™
QP5611-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926429
|
enQuireBio™
QP5611-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15946429
|
enQuireBio™
QP5611-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15956429
|
enQuireBio™
QP5611-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15966429
|
enQuireBio™
QP5611-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_416140.1 | |
Adenosine deaminase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
945851 | |
Research Use Only | |
add | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIDTTLPLTD IHRHLDGNIR PQTILELGRQ YNISLPAQSL ETLIPHVQVI ANEPDLVSFL TKLDWGVKVL ASLDACRRVA FENIEDAARH GLHYVELRFS PGYMAMAHQL PVAGVVEAVI DGVREGCRTF GVQAKLIGIM SRTFGEAACQ QELEAFLAHR DQITALDLAG DELGFPGSLF LSHFNRARDA GWHITVHAGE AAGPESIWQA IRELGAERIG HGVKAIEDRA LMDFLAEQQI GIESCLTSNI QTSTVAELAA HPLKTFLEHG IRASINTDDP GVQGVDIIHE YTVAAPAAGL SREQIRQAQI NGLEMAFLSA EEKRALREKV AAK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |