Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Adenosine deaminase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Adenosine deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5611-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916429
Menge Preis
1 920.10 € / 100 Mikrogramm
5 865.45 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_416140.1
Adenosine deaminase Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
945851
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
add
Recombinant Protein
E. coli
MIDTTLPLTD IHRHLDGNIR PQTILELGRQ YNISLPAQSL ETLIPHVQVI ANEPDLVSFL TKLDWGVKVL ASLDACRRVA FENIEDAARH GLHYVELRFS PGYMAMAHQL PVAGVVEAVI DGVREGCRTF GVQAKLIGIM SRTFGEAACQ QELEAFLAHR DQITALDLAG DELGFPGSLF LSHFNRARDA GWHITVHAGE AAGPESIWQA IRELGAERIG HGVKAIEDRA LMDFLAEQQI GIESCLTSNI QTSTVAELAA HPLKTFLEHG IRASINTDDP GVQGVDIIHE YTVAAPAAGL SREQIRQAQI NGLEMAFLSA EEKRALREKV AAK