Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
Artikelnummer. 16007510
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
200 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16007510 100 μg 100 Mikrogramm
16017510 10 μg 10 Mikrogramm
16057510 50 μg 50 Mikrogramm
16037510 200 μg 200 Mikrogramm
16047510 500 μg 500 Mikrogramm
16027510 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16007510 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP7160ec100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Beta-lactamase CTX-M-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer WP_013188473.1
Gen-ID (Entrez) 13909205
Name Beta-lactamase CTX-M-1 Protein
Menge 100 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Gensymbol bla
Proteinlänge Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität E. coli
Spezies E. coli
Proteinmarkierung His
Sequenz QTADVQQKLA ELERQSGGRL GVALINTADN SQILYRADER FAMCSTSKVM AVAAVLKKSE SEPNLLNQRV EIKKSDLVNY NPIAEKHVDG TMSLAELSAA ALQYSDNVAM NKLISHVGGP ASVTAFARQL GDETFRLDRT EPTLNTAIPG DPRDTTSPRA MAQTLRNLTL GKALGDSQRA QLVTWMKGNT TGAASIQAGL PASWVVGDKT GSGDYGTTND IAVIWPKDRA PLILVTYFTQ PQPKAESRRD VLASAAKIVT NGL
Puffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.