Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CFA / I fimbrial subunit E Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli CFA/I fimbrial subunit E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7131-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087470
  • 2650.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_001033658.1
500 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
CFA / I fimbrial subunit E Protein
Research Use Only
cfaE
Recombinant Protein
Yeast
MNKILFIFTL FFSSGFFTFA VSADKNPGSE NMTNTIGPHD RGGSSPIYNI LNSYLTAYNG SHHLYDRMSF LCLSSQNTLN GACPSSDAPG TATIDGETNI TLQFTEKRSL IKRELQIKGY KQFLFKNANC PSKLALNSSH FQCNREQASG ATLSLYIPAG ELNKLPFGGV WNAVLKLNVK RRYDTTYGTY TINITVNLTD KGNIQIWLPQ FKSNARVDLN LRPTGGGTYI GRNSVDMCFY DGYSTNSSSL EIRFQDDNSK SDGKFYLKKI NDDSKELVYT LSLLLAGKNL TPTNGQALNI NTASLETNWN RITAVTMPEI SVPVLCWPGR LQLDAKVKNP EAGQYMGNIK ITFTPSSQTL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.