Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Exopolyphosphatase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Exopolyphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7336-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16088290
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_416997.1
Exopolyphosphatase Protein
Research Use Only
ppx
Recombinant Protein
E. coli
PIHDKSPRPQ EFAAVDLGSN SFHMVIARVV DGAMQIIGRL KQRVHLADGL GPDNMLSEEA MTRGLNCLSL FAERLQGFSP ASVCIVGTHT LRQALNATDF LKRAEKVIPY PIEIISGNEE ARLIFMGVEH TQPEKGRKLV IDIGGGSTEL VIGENFEPIL VESRRMGCVS FAQLYFPGGV INKENFQRAR MAAAQKLETL TWQFRIQGWN VAMGASGTIK AAHEVLMEMG EKDGIITPER LEKLVKEVLR HRNFASLSLP GLSEERKTVF VPGLAILCGV FDALAIRELR LSDGALREGV LYEMEGRFRH QDVRSRTASS LANQYHIDSE QARRVLDTTM QMYEQWREQQ PKLAHPQLEA LLRWAAMLHE VGLNINHSGL HRHSAYILQN SDLPGFNQEQ QLMMATLVRY HRKAIKLDDL PRFTLFKKKQ FLPLIQLLRL GVLLNNQRQA TTTPPTLTLI TDDSHWTLRF PHDWFSQNAL VLLDLEKEQE YWEGVAGWRL KIEEESTPEI AA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946970
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol