missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli GLDA Protein
A cDNA sequence encoding the GLDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 948440 |
---|---|
Name | GLDA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Gensymbol | gldA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924508
|
enQuireBio™
QP10644-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904508
|
enQuireBio™
QP10644-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914508
|
enQuireBio™
QP10644-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
948440 | |
Research Use Only | |
gldA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDRIIQS PGKYIQGADV INRLGEYLKP LAERWLVVGD KFVLGFAQST VEKSFKDAGL VVEIAPFGGE CSQNEIDRLR GIAETAQCGA ILGIGGGKTL DTAKALAHFM GVPVAIAPTI ASTDAPCSAL SVIYTDEGEF DRYLLLPNNP NMVIVDTKIV AGAPARLLAA GIGDALATWF EARACSRSGA TTMAGGKCTQ AALALAELCY NTLLEEGEKA MLAAEQHVVT PALERVIEAN TYLSGVGFES GGLAAAHAVH NGLTAIPDAH HYYHGEKVAF GTLTQLVLEN APVEEIETVA ALSHAVGLPI TLAQLDIKED VPAKMRIVAE AACAEGETIH NMPGGATPDQ VYAALLVADQ YGQRFLQEWE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
GLDA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity: > 14 Units/ml. One unit will oxidize 1.0 umole of glycerol to dihydroxyacetone per minute at pH 8.0 at 25C. | |
E. coli | |
His | |
GLDA protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |