Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli GLDA Protein
A cDNA sequence encoding the GLDA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10644-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914508
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
948440
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity: > 14 Units/ml. One unit will oxidize 1.0 umole of glycerol to dihydroxyacetone per minute at pH 8.0 at 25C.
E. coli
His
GLDA protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
GLDA Protein
Research Use Only
gldA
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDRIIQS PGKYIQGADV INRLGEYLKP LAERWLVVGD KFVLGFAQST VEKSFKDAGL VVEIAPFGGE CSQNEIDRLR GIAETAQCGA ILGIGGGKTL DTAKALAHFM GVPVAIAPTI ASTDAPCSAL SVIYTDEGEF DRYLLLPNNP NMVIVDTKIV AGAPARLLAA GIGDALATWF EARACSRSGA TTMAGGKCTQ AALALAELCY NTLLEEGEKA MLAAEQHVVT PALERVIEAN TYLSGVGFES GGLAAAHAVH NGLTAIPDAH HYYHGEKVAF GTLTQLVLEN APVEEIETVA ALSHAVGLPI TLAQLDIKED VPAKMRIVAE AACAEGETIH NMPGGATPDQ VYAALLVADQ YGQRFLQEWE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.