Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli NFNB Protein
A cDNA sequence encoding the NFNB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | NFNB Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | E. coli |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15941709
|
enQuireBio™
QP12838-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15931709
|
enQuireBio™
QP12838-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15921709
|
enQuireBio™
QP12838-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NFNB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
E. coli | |
His | |
1 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.05M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIISVALKR HSTKAFDASK KLTPEQAEQI KTLLQYSPSS TNSQPWHFIV ASTEEGKARV AKSAAGNYVF NERKMLDASH VVVFCAKTAM DDVWLKLVVD QEDADGRFAT PEAKAANDKG RKFFADMHRK DLHDDAEWMA KQVYLNVGNF LLGVAALGLD AVPIEGFDAA ILDAEFGLKE KGYTSLVVVP VGHHSVEDFN ATLPKSRLPQ NITLTEV | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |