Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli NFNB Protein
A cDNA sequence encoding the NFNB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12838-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15921709
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NFNB Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIISVALKR HSTKAFDASK KLTPEQAEQI KTLLQYSPSS TNSQPWHFIV ASTEEGKARV AKSAAGNYVF NERKMLDASH VVVFCAKTAM DDVWLKLVVD QEDADGRFAT PEAKAANDKG RKFFADMHRK DLHDDAEWMA KQVYLNVGNF LLGVAALGLD AVPIEGFDAA ILDAEFGLKE KGYTSLVVVP VGHHSVEDFN ATLPKSRLPQ NITLTEV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
E. coli
His
1 mg/ml solution containing 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.05M NaCl and 10% glycerol.