Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_416737.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 946612 |
Name | nrdA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037930
|
enQuireBio™
QP7262-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16057930
|
enQuireBio™
QP7262-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047930
|
enQuireBio™
QP7262-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067930
|
enQuireBio™
QP7262-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16077930
|
enQuireBio™
QP7262-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087930
|
enQuireBio™
QP7262-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_416737.1 | |
nrdA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
946612 | |
Research Use Only | |
nrdA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNQNLLVTKR DGSTERINLD KIHRVLDWAA EGLHNVSISQ VELRSHIQFY DGIKTSDIHE TIIKAAADLI SRDAPDYQYL AARLAIFHLR KKAYGQFEPP ALYDHVVKMV EMGKYDNHLL EDYTEEEFKQ MDTFIDHDRD MTFSYAAVKQ LEGKYLVQNR VTGEIYESAQ FLYILVAACL FSNYPRETRL QYVKRFYDAV STFKISLPTP IMSGVRTPTR QFSSCVLIEC GDSLDSINAT SSAIVKYVSQ RAGIGINAGR IRALGSPIRG GEAFHTGCIP FYKHFQTAVK SCSQGGVRGG AATLFYPMWH LEVESLLVLK NNRGVEGNRV RHMDYGVQIN KLMYTRLLKG EDITLFSPSD VPGLYDAFFA DQEEFERLYT KYEKDDSIRK QRVKAVELFS LMMQERASTG RIYIQNVDHC NTHSPFDPAI APVRQSNLCL EIALPTKPLN DVNDENGEIA LCTLSAFNLG AINNLDELEE LAILAVRALD ALLDYQDYPI PAAKRGAMGR RTLGIGVINF AYYLAKHGKR YSDGSANNLT HKTFEAIQYY LLKASNELAK EQGACPWFNE TTYAKGILPI DTYKKDLDTI ANEPLHYDWE ALRESIKTHG LRNSTLSALM PSETSSQISN ATNGIEPPRG YVSIKASKDG ILRQVVPDYE HLHDAYELLW EMPGNDGYLQ LVGIMQKFID QSISANTNYD PSRFPSGKVP MQQLLKDLLT AYKFGVKTLY YQNTRDGAED AQDDLVPSIQ DDGCESGACK I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |