Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdA Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7262-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037930
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_416737.1
nrdA Protein
Research Use Only
nrdA
Recombinant Protein
E. coli
MNQNLLVTKR DGSTERINLD KIHRVLDWAA EGLHNVSISQ VELRSHIQFY DGIKTSDIHE TIIKAAADLI SRDAPDYQYL AARLAIFHLR KKAYGQFEPP ALYDHVVKMV EMGKYDNHLL EDYTEEEFKQ MDTFIDHDRD MTFSYAAVKQ LEGKYLVQNR VTGEIYESAQ FLYILVAACL FSNYPRETRL QYVKRFYDAV STFKISLPTP IMSGVRTPTR QFSSCVLIEC GDSLDSINAT SSAIVKYVSQ RAGIGINAGR IRALGSPIRG GEAFHTGCIP FYKHFQTAVK SCSQGGVRGG AATLFYPMWH LEVESLLVLK NNRGVEGNRV RHMDYGVQIN KLMYTRLLKG EDITLFSPSD VPGLYDAFFA DQEEFERLYT KYEKDDSIRK QRVKAVELFS LMMQERASTG RIYIQNVDHC NTHSPFDPAI APVRQSNLCL EIALPTKPLN DVNDENGEIA LCTLSAFNLG AINNLDELEE LAILAVRALD ALLDYQDYPI PAAKRGAMGR RTLGIGVINF AYYLAKHGKR YSDGSANNLT HKTFEAIQYY LLKASNELAK EQGACPWFNE TTYAKGILPI DTYKKDLDTI ANEPLHYDWE ALRESIKTHG LRNSTLSALM PSETSSQISN ATNGIEPPRG YVSIKASKDG ILRQVVPDYE HLHDAYELLW EMPGNDGYLQ LVGIMQKFID QSISANTNYD PSRFPSGKVP MQQLLKDLLT AYKFGVKTLY YQNTRDGAED AQDDLVPSIQ DDGCESGACK I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
946612
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol