Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli nrdD Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) nrdD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8848-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036811
  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_418659.1
nrdD Protein
Research Use Only
nrdD
Recombinant Protein
E. coli
MTPHVMKRDG CKVPFKSERI KEAILRAAKA AEVDDADYCA TVAAVVSEQM QGRNQVDINE IQTAVENQLM SGPYKQLARA YIEYRHDRDI EREKRGRLNQ EIRGLVEQTN ASLLNENANK DSKVIPTQRD LLAGIVAKHY ARQHLLPRDV VQAHERGDIH YHDLDYSPFF PMFNCMLIDL KGMLTQGFKM GNAEIEPPKS ISTATAVTAQ IIAQVASHIY GGTTINRIDE VLAPFVTASY NKHRKTAEEW NIPDAEGYAN SRTIKECYDA FQSLEYEVNT LHTANGQTPF VTFGFGLGTS WESRLIQESI LRNRIAGLGK NRKTAVFPKL VFAIRDGLNH KKGDPNYDIK QLALECASKR MYPDILNYDQ VVKVTGSFKT PMGCRSFLGV WENENGEQIH DGRNNLGVIS LNLPRIALEA KGDEATFWKL LDERLVLARK ALMTRIARLE GVKARVAPIL YMEGACGVRL NADDDVSEIF KNGRASISLG YIGIHETINA LFGGEHVYDN EQLRAKGIAI VERLRQAVDQ WKEETGYGFS LYSTPSENLC DRFCRLDTAE FGVVPGVTDK GYYTNSFHLD VEKKVNPYDK IDFEAPYPPL ANGGFICYGE YPNIQHNLKA LEDVWDYSYQ HVPYYGTNTP IDECYECGFT GEFECTSKGF TCPKCGNHDA SRVSVTRRVC GYLGSPDARP FNAGKQEEVK RRVKHLGNGQ IG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
948755
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His
Tris-based buffer, 50% glycerol