Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Phosphoheptose isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Phosphoheptose isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7258-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037900
Menge Preis
1 810.66 € / 100 Mikrogramm
5 762.51 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_414757.1
Phosphoheptose isomerase Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
949134
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
gmhA
Recombinant Protein
E. coli
MYQDLIRNEL NEAAETLANF LKDDANIHAI QRAAVLLADS FKAGGKVLSC GNGGSHCDAM HFAEELTGRY RENRPGYPAI AISDVSHISC VGNDFGFNDI FSRYVEAVGR EGDVLLGIST SGNSANVIKA IAAAREKGMK VITLTGKDGG KMAGTADIEI RVPHFGYADR IQEIHIKVIH ILIQLIEKEM VK