Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Phosphoheptose isomerase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Phosphoheptose isomerase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_414757.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 949134 |
Name | Phosphoheptose isomerase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037900
|
enQuireBio™
QP7258-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16057900
|
enQuireBio™
QP7258-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047900
|
enQuireBio™
QP7258-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067900
|
enQuireBio™
QP7258-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16077900
|
enQuireBio™
QP7258-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087900
|
enQuireBio™
QP7258-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_414757.1 | |
Phosphoheptose isomerase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
949134 | |
Research Use Only | |
gmhA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MYQDLIRNEL NEAAETLANF LKDDANIHAI QRAAVLLADS FKAGGKVLSC GNGGSHCDAM HFAEELTGRY RENRPGYPAI AISDVSHISC VGNDFGFNDI FSRYVEAVGR EGDVLLGIST SGNSANVIKA IAAAREKGMK VITLTGKDGG KMAGTADIEI RVPHFGYADR IQEIHIKVIH ILIQLIEKEM VK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |