Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Universal stress protein F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7202-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037680
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_415894.4
Universal stress protein 1
Research Use Only
uspF
Recombinant Protein
E. coli
MNRTILVPID ISDSELTQRV ISHVEEEAKI DDAEVHFLTV IPSLPYYASL GLAYSAELPA MDDLKAEAKS QLEEIIKKFK LPTDRVHVHV EEGSPKDRIL ELAKKIPAHM IIIASHRPDI TTYLLGSNAA AVVRHAECSV LVVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
945948
1 mg
Not determined.
Full Length
E. coli
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol