Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV EBNA1 Mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the EBV EBNA1 Mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11732-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15918178
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
EBNA1 Mosaic Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM PBS pH 7.6 and 10mM NaCl.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
EBV
His
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining).