Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr DNA polymerase catalytic subunit Protein
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) DNA polymerase catalytic subunit, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | YP_401712.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3783681 |
Name | DNA polymerase catalytic subunit Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037960
|
enQuireBio™
QP7276-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16057960
|
enQuireBio™
QP7276-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047960
|
enQuireBio™
QP7276-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067960
|
enQuireBio™
QP7276-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16077960
|
enQuireBio™
QP7276-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087960
|
enQuireBio™
QP7276-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
YP_401712.1 | |
DNA polymerase catalytic subunit Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Epstein-Barr | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3783681 | |
Research Use Only | |
BALF5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSGGLFYNPF LRPNKGLLKK PDKEYLRLIP KCFQTPGAAG VVDVRGPQPP LCFYQDSLTV VGGDEDGKGM WWRQRAQEGT ARPEADTHGS PLDFHVYDIL ETVYTHEKCA VIPSDKQGYV VPCGIVIKLL GRRKADGASV CVNVFGQQAY FYASAPQGLD VEFAVLSALK ASTFDRRTPC RVSVEKVTRR SIMGYGNHAG DYHKITLSHP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |