Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7054-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037230
  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
YP_401631.1
Latent membrane protein 1
Research Use Only
LMP2
Recombinant Protein
Yeast
MGSLEMVPMG AGPPSPGGDP DGYDGGNNSQ YPSASGSSGN TPTPPNDEER ESNEEPPPPY EDPYWGNGDR HSDYQPLGTQ DQSLYLGLQH DGNDGLPPPP YSPRDDSSQH IYEEAGRGSM NPVCLPVIVA PYLFWLAAIA ASCFTAS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
17494212
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Epstein-Barr
His
Tris-based buffer, 50% glycerol