Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00 € - 3175.00 €
Spezifikation
Kennzeichnung | Research Use Only |
---|---|
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Spezies | Yeast |
Proteinmarkierung | His |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037230
|
enQuireBio™
QP7054-YE-100UG |
100 μg |
1100.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16077230
|
enQuireBio™
QP7054-YE-500UG |
500 μg |
2650.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047230
|
enQuireBio™
QP7054-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067230
|
enQuireBio™
QP7054-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087230
|
enQuireBio™
QP7054-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057230
|
enQuireBio™
QP7054-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
His |
Not determined. | |
Yeast | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |