Learn More
enQuireBio™ Recombinant Equine IL 2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10700-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914698
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
100034204
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine CTLL-2 cells is less than 1.0 microg/ml, corresponding to a specific activity of > 1000 IU/mg.
Equine
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 6.0.
IL 2 Protein
Research Use Only
IL2
Recombinant Protein
E. coli
APTSSSKRET QQQLKQLQMD LKLLLEGVNN NKNPKLSKML TFKINMPKKA TELKHLQCLE EELKPLEEML KNFLSKDIKE LMSNINVTVL GLKGSETRFT CEYDDETGTI VEFLNKWITF SQSIFSTMT
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses.