missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Feline IL2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | IL2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Measured in a cell proliferation assay using CTLL2 mouse cytotoxic T cells. The ED50 for this effect is less or equal to 0.3ng/ml. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15904988
|
enQuireBio™
QP10727-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924988
|
enQuireBio™
QP10727-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914988
|
enQuireBio™
QP10727-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IL2 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPASSST KETQQQLEQL LLDLRLLLNG VNNPENPKLS RMLTFKFYVP KKATELTHLQ CLVEELKPLE EVLYLAQSKN FHLNHIKELM SNINVTVLKL KGSETRFTCN YDDETATIVE FLNKWITFCQ SIFSTLT | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Measured in a cell proliferation assay using CTLL2 mouse cytotoxic T cells. The ED50 for this effect is less or equal to 0.3ng/ml. | |
Feline | |
His | |
IL2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 0.15M NaCl and 30% glycerol. |