Learn More
enQuireBio™ Recombinant Feline IL2 Protein
A cDNA sequence encoding the IL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10727-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914988
  • 1815.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IL2 Protein
Research Use Only
Measured in a cell proliferation assay using CTLL2 mouse cytotoxic T cells. The ED50 for this effect is less or equal to 0.3ng/ml.
Feline
His
IL2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl(pH 8.0), 0.15M NaCl and 30% glycerol.
50 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAPASSST KETQQQLEQL LLDLRLLLNG VNNPENPKLS RMLTFKFYVP KKATELTHLQ CLVEELKPLE EVLYLAQSKN FHLNHIKELM SNINVTVLKL KGSETRFTCN YDDETATIVE FLNKWITFCQ SIFSTLT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.