missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Gilthead Seabream GH Protein
A cDNA sequence encoding the GH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3635.00 €
Spezifikation
Name | GH Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Binding assays of the 125I-labeled gilthead seabream GH to dolphin fish liver microsomal fraction resulted in high specific binding characterized by a Ka of 1.93 nM and a Bmax of 540 fmol/mg microsomal fraction protein. Recombinant gilthead seabream Growth Hormone, like ovine placental lactogen, exhibited growth-stimulating activity when applied orally to Sparus aurata larvae or intraperitoneally to juvenile fish. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
15904478
|
enQuireBio™
QP10633-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924478
|
enQuireBio™
QP10633-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914478
|
enQuireBio™
QP10633-1MG |
1 mg |
3635.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
GH Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDRVVLMLSV MSLGVSSQPI TDGQRLFSIA VSRVQHLHLL AQRLFSDFES SLQTEEQRQL NKIFLQDFCN SDYIISPIDK HETQRSSVLK LLSISYRLVE SWEFPSRSLS GGSAPRNQIS PKLSELKTGI HLLIRANEDG AEIFPDSSAL QLAPYGNYYQ SLGTDESLRR TYELLACFKK DMHKVETYLT VAKCRLSPEA NCTL | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Binding assays of the 125I-labeled gilthead seabream GH to dolphin fish liver microsomal fraction resulted in high specific binding characterized by a Ka of 1.93 nM and a Bmax of 540 fmol/mg microsomal fraction protein. Recombinant gilthead seabream Growth Hormone, like ovine placental lactogen, exhibited growth-stimulating activity when applied orally to Sparus aurata larvae or intraperitoneally to juvenile fish. | |
Gilthead Seabream | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02% NaHCO3. |