Learn More
enQuireBio™ Recombinant Gilthead Seabream IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 3180.00 €
Spezifikation
Name IGF1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Biologische Aktivität Binding assays of the 125I-Gealthead Seabream IGF1 to Gilthead Seabream or carp (Cyprinus carpio) sera resulted in high specific binding, indicating the existence of one or more IGF-binding proteins. In binding experiments to crude Gilthead Seabream brain homogenate, using human (h) IGF-I as a ligand, the respective IC50 value of hIGF1 was about fourfold lower than that of Gilthead Seabream IGF-1. Recombinant Gilthead Seabream IGF-1 exhibited mitogenic activity in a mouse mammary gland-derived MME-L1 cell line which was approximately 200-fold lower than that of hIGF1. Binding experiments to intact MME-L1 cells suggests that this difference most likely results from a correspondingly lower affinity for IGF1 receptor in these cells. In contrast, the activities of Gilthead Seabream IGF-I and hIGF-I measured by 35S uptake by gill arches from the goldfish (Carassius auratus) were identical, indicating that the recombinant Gilthead Seabream IGF-I is biologically active.
Produkttyp Recombinant Protein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15914628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10678-10UG
10 μg
137.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15934628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10678-50UG
50 μg
212.00 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15924628
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10678-1MG
1 mg
3180.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IGF1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.02% NaHCO3.
Research Use Only
Binding assays of the 125I-Gealthead Seabream IGF1 to Gilthead Seabream or carp (Cyprinus carpio) sera resulted in high specific binding, indicating the existence of one or more IGF-binding proteins. In binding experiments to crude Gilthead Seabream brain homogenate, using human (h) IGF-I as a ligand, the respective IC50 value of hIGF1 was about fourfold lower than that of Gilthead Seabream IGF-1. Recombinant Gilthead Seabream IGF-1 exhibited mitogenic activity in a mouse mammary gland-derived MME-L1 cell line which was approximately 200-fold lower than that of hIGF1. Binding experiments to intact MME-L1 cells suggests that this difference most likely results from a correspondingly lower affinity for IGF1 receptor in these cells. In contrast, the activities of Gilthead Seabream IGF-I and hIGF-I measured by 35S uptake by gill arches from the goldfish (Carassius auratus) were identical, indicating that the recombinant Gilthead Seabream IGF-I is biologically active.
Gilthead Seabream
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.