Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) (Campylobacter pylori) Glutamate--tRNA ligase 1, was expressed in the hosts and tags indicated. option, abo
Marke:  enQuireBio™ QP6981-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16086920
  • 1100.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_207274.1
Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
Research Use Only
gltX1
Recombinant Protein
Yeast
MSLIVTRFAP SPTGYLHIGG LRTAIFNYLF ARANQGKFFL RIEDTDLSRN SIEAANAIIE AFKWVGLEYD GEILYQSKRF EIYKEYIQKL LDEDKAYYCY MSKEELDALR EEQKARKETP RYDNRYRDFK GTPPKGIEPV VRIKVPQNEV IGFNDGVKGE VKVNTNELDD FIIARSDGTP TYNFVVTIDD ALMGITDVIR GDDHLSNTPK QIVLYKALNF KIPNFFHVPM ILNEEGQKLS KRHGATNVMD YQEMGYLKEA LVNFLARLGW SYQDKEVFSM QELLELFDPK DLNSSPSCFS WHKLNWLNAH YLKNQSVQEL LKLLKPFSFS DLSHLNPTQL DRLLDALKER SQTLKELALK IDEVLIAPVE YEEKVFKKLN QALVMPLLEK FKLELNKANF NDESALENAM RQIIEEEKIK AGSFMQPLRL ALLGKGGGIG LKEALFILGK TESVKRIEDF LKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
898901
100 μg
Not determined.
Full Length
H. pylori
His
Tris-based buffer, 50% glycerol