Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV P2C-P3A Protein
A cDNA sequence encoding the HAV P2C-P3A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12108-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919398
  • 1515.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis A HAV P2C-P3A Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis A
Untagged
HAV P2C-P3A protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).