Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg adr CHO was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12124-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919448
Menge Preis
1 194.62 € / 100 Mikrogramm
10 182.86 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis B HBsAg adr CHO Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis B
Untagged
Sterile Filtered solution containing 20mM PB and 154mM NaCl, pH 7.1.
Greater than 95.0% as determined by RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
CHO
MENTASGFLG PLLVLQAGFF LLTRILTIPQ SLDSWWTSLN FLGGAPTCPG QNSQSPTSNH SPTSCPPICP GYRWMCLRRF IIFLFILLLC LIFLLVLLDY HGMLPVCPLL PGTSTTSTGP CKTCTIPAQG TSMFPSCCCT KPSDGNCTCI PIPSSWAFAR FLWEWASVRF SWLSLLVPFV QWFVGLSPTV WLSVIWMMWY WGPSLYNILS PFLPLLPIFF CLWVYI