Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV Pre-S Protein
A cDNA sequence encoding the HBV Pre-S was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12133-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919478
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis B HBV Pre-S Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis B
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile Filtered solution containing PBS, 1M urea and 0.05% sodium azide.