Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12146-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919518
Menge Preis
1 1719.11 € / 1 Milligramm
3 1617.00 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis C HCV Core Genotype-1b Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
GST
HCV Core Genotype-1b protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
(1 mg/ml) 1.5M urea, 25mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% glycerol.