Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core Genotype-4 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Core Genotype-4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12153-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919538
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis C HCV Core Genotype-4 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
GST
HCV Core Genotype-4 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25% sarkosil and 50% glycerol.