Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12176-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919608
  • 2270.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis C HCV NS4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, 1.5M urea and 50%glycerol.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
Untagged
HCV NS4 Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).