Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5 Genotype-1a Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5 Genotype-1a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12187-GST-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919638
Menge Preis
1 1438.00 € / 1 Milligramm
3 1350.85 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis C HCV NS5 Genotype-1a Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
GST
HCV NS5 Genotype-1a protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris, pH 8 and 5mM EDTA.