Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5B Protein
A cDNA sequence encoding the HCV NS5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name Hepatitis C HCV NS5B Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Hepatitis C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15999668
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12200-100UG
100 μg
238.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15919678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12200-500UG
500 μg
910.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15909678
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12200-1MG
1 mg
1815.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis C HCV NS5B Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis C
His
Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.