Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF3 Protein
A cDNA sequence encoding the HEV ORF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name Hepatitis E HEV ORF3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Hepatitis E
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15919748
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12223-100UG
100 μg
238.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15939748
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12223-500UG
500 μg
910.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15929748
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12223-1MG
1 mg
1815.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis E HEV ORF3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis E
Untagged
HEV ORF3 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM Tris-HCl, pH 8.0, 10mM B-ME and 8M urea.