Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis protein 1
A DNA sequence encoding the Hepatitis B virus genotype D subtype ayw (isolate France/Tiollais/1979) (HBV-D) Protein X, was expressed in the hosts and tags indicated. opt
Marke:  enQuireBio™ QP7274-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037950
Menge Preis
1 2825.92 € / 1 Milligramm
3 2658.91 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
hepatitis protein 1
1 mg
Not determined.
Full Length
Hepatitis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
X
Recombinant Protein
E. coli
MAARLCCQLD PARDVLCLRP VGAESRGRPF SGSLGTLSSP SPSAVPTDHG AHLSLRGLPV CAFSSAGPCA LRFTSARRME TTVNAHQILP KVLHKRTLGL SAMSTTDLEA YFKDCLFKDW EELGEEIRLK VFVLGGCRHK LVCAPAPCNF FTSA