Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Integrase Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 Integrase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | HIV-1 Integrase Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | HIV |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15919838
|
enQuireBio™
QP12252-100UG |
100 μg |
238.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15939838
|
enQuireBio™
QP12252-500UG |
500 μg |
910.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15929838
|
enQuireBio™
QP12252-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
HIV-1 Integrase Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
HIV | |
His | |
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
mfldgidkaqeehekyhsnwramasdfnlppvvakeivascdkcqlkgeamhgqvdcspgiwqldcthlegkvilvavhvasgyieaevipaetgqetayfilklagrwpvktihtdngsnftsttvkaacwwagikqefgipynpqsqgviesmnkelkkiigqvrdqaehlktavqmavfihnfkrkggiggysagerivdiiatdiqtkelqkqitkiqnfrvyyrdsrdplwkgpakllwkgegavviqdnsdikvvprrkakiirdygkqmagddcvasrqdedhhhhhh | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |