Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Integrase Protein
A cDNA sequence encoding the HIV-1 Integrase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12252-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919838
  • 238.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HIV-1 Integrase Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
mfldgidkaqeehekyhsnwramasdfnlppvvakeivascdkcqlkgeamhgqvdcspgiwqldcthlegkvilvavhvasgyieaevipaetgqetayfilklagrwpvktihtdngsnftsttvkaacwwagikqefgipynpqsqgviesmnkelkkiigqvrdqaehlktavqmavfihnfkrkggiggysagerivdiiatdiqtkelqkqitkiqnfrvyyrdsrdplwkgpakllwkgegavviqdnsdikvvprrkakiirdygkqmagddcvasrqdedhhhhhh
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
His
1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.